Learn More
Messing-Gaze, Legierung 260, 100 Mesh gewebt aus Draht mit Durchmesser von 0.11 mm (0.0045 Zoll), Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
150 x 150 mm
300 x 300 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Brass gauze, Alloy 260 |
| Namenshinweis | 100 mesh woven from 0.11mm (0.0045 in.) dia. wire |
| Menge | 150 x 150 mm |
| Netzgröße | 100 Mesh |
| Geruch | Geruchsneutral |
| MDL-Nummer | MFCD00171255 |