Learn More
Messing-Gaze, Legierung 260, 20 Mesh gewebt aus Draht mit Durchmesser von 0.41 mm (0.016 Zoll), Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15466775
Change view
Click to view available options
Menge:
150 x 150 mm
300 x 300 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
15466775 300 x 300 mm 1 Stück
15456775 150 x 150 mm 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 15466775
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 045143.HB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Brass gauze, Alloy 260
Namenshinweis 20 mesh woven from 0.41mm (0.016 in.) dia. wire
Menge 300 x 300 mm
Netzgröße 20 Mesh
Geruch Geruchsneutral
MDL-Nummer MFCD00171255
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.