Learn More
Messinggewebe, Legierung 260, 80 Mesh, aus Draht mit 0.14 mm (0.0055 in.) Durchmesser; Cu:Zn 70:30 Vol.-%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7059720
Click to view available options
Menge:
150 x 150 mm
300 x 300 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15423955
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 045187.GT
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Brass gauze, Alloy 260
Namenshinweis Woven from 0.14mm (0.0055 in.) dia. wire
Durchschnitt Mol. Gew. oder Mol.-Gew. Gewichtsbereich Cu:Cn 70:30 wt%
Menge 150 x 150 mm
Netzgröße 80 Mesh
Geruch Geruchsneutral
MDL-Nummer MFCD00171255