Learn More
Buerkle™ Eintauchzylinder aus Messing
Artikelnummer. 10719792 Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 mL
1000 mL
Höhe (metrisch):
300 mm
450 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10719792
Marke: Buerkle™ 53657000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der Bürkle™ Brass Immersion Cylinder für die Probenahme von Flüssigkeiten besteht vollständig aus nicht funkenerzeugenden Materialien und ist vernickelt.
  • Abschraubbares Oberteil ermöglicht eine einfache Reinigung
  • Hohes Gewicht für schnelles Absenken
  • Robuster Griff
  • Bitte bestellen Sie gleichzeitig das passende Absenkkabel.
  • Geprüft für den Einsatz in der Explosionsschutz-Zone 0
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Probenehmer
Material Vernickeltes Messing
Autoklavierbar Autoklavierbar
Beschreibung Probenehmer für Flüssigkeiten
Enthält Eintauchzylinder
Verschlussmaterial Vernickeltes Messing
Kapazität (metrisch) 1000 mL
Einwegprodukt Nein
Farbe Silber
Zertifizierung/Konformität DIN, Explosíonsgruppen IIA, IIB und IIC, zum Einsatz in der Ex-Schutzzone 0
Zur Verwendung mit (Anwendung) Punktprobenahme, Allschichtproben und Bodenprobenahme
Zur Verwendung mit (Geräte) Handbetriebene Spulen und Absenkkabel
Außendurchmesser (metrisch) 75 mm
Höhe (metrisch) 450 mm