Learn More
Buerkle™ Eintauchzylinder aus Messing
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 mL
1000 mL
Höhe (metrisch):
300 mm
450 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Abschraubbares Oberteil ermöglicht eine einfache Reinigung
- Hohes Gewicht für schnelles Absenken
- Robuster Griff
- Bitte bestellen Sie gleichzeitig das passende Absenkkabel.
- Geprüft für den Einsatz in der Explosionsschutz-Zone 0
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Probenehmer |
| Material | Vernickeltes Messing |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Beschreibung | Probenahme von Flüssigkeit |
| Enthält | Eintauchzylinder |
| Verschlussmaterial | Vernickeltes Messing |
| Kapazität (metrisch) | 500 mL |
| Einwegprodukt | Nein |
| Farbe | Silber |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Punktprobenahme, Allschichtproben und Bodenprobenahme |
| Mehr anzeigen |