Learn More
Buerkle™ Eintauchzylinder aus Messing
Artikelnummer. p-7230554 Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 mL
1000 mL
Höhe (metrisch):
300 mm
450 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16595200
Marke: Buerkle™ 53657500
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der Bürkle™ Brass Immersion Cylinder für die Probenahme von Flüssigkeiten besteht vollständig aus nicht funkenerzeugenden Materialien und ist vernickelt.
  • Abschraubbares Oberteil ermöglicht eine einfache Reinigung
  • Hohes Gewicht für schnelles Absenken
  • Robuster Griff
  • Bitte bestellen Sie gleichzeitig das passende Absenkkabel.
  • Geprüft für den Einsatz in der Explosionsschutz-Zone 0
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Probenehmer
Material Vernickeltes Messing
Autoklavierbar Autoklavierbar
Beschreibung Probenahme von Flüssigkeit
Enthält Eintauchzylinder
Verschlussmaterial Vernickeltes Messing
Kapazität (metrisch) 500 mL
Einwegprodukt Nein
Farbe Silber
Zur Verwendung mit (Anwendung) Punktprobenahme, Allschichtproben und Bodenprobenahme
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 2,95 in.
Außendurchmesser (metrisch) 75 mm
Höhe (metrisch) 300 mm