Learn More
Thermo Scientific™ Clostridium difficile-Selektiv-Agar (HPA) nach Brazier
Artikelnummer. 12977148
Change view
Click to view available options
Beschreibung:
Clostridium difficile-Selektiv-Agar (HPA) nach Brazier
Artikelnummer. Beschreibung
12977148 Clostridium difficile-Selektiv-Agar (HPA) nach Brazier
1 options
Artikelnummer. 12977148
Marke: Thermo Scientific™ PB1055A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Isolierung und vorläufige Identifizierung von Clostridium difficile aus klinischen Proben mit diesem selektiven, gebrauchsfertigen Nährmedium.
Isolierung und vorläufige Identifizierung von Clostridium difficile aus klinischen Proben mit dem Thermo Scientific™ Oxoid™ Clostridium difficile-Selektiv-Agar (HPA) nach Brazier. Die p-Hydroxyphenylessigsäure im Nährmedium fördert die Produktion von p-Cresol, einem Metaboliten von C. difficile , der einen auffälligen Geruch abgibt und so die vorläufige Identifizierung unterstützt. Die zusätzlichen selektiven Wirkstoffe D-Cycloserin und Cefoxitin hemmen viele Bakterien, die ansonsten normalerweise in großen Zahlen in Fäkalproben vorhanden wären, wie etwa Enterobakterien und Enterococcus faecalis.
Clostridium difficile wurde 1935 erstmals von Hall und O‘Toole isoliert1 , die den Namen „difficile“ vorschlugen, da das Bakterium sehr schwer zu isolieren war. Toxikogene Isolate von C. difficile sind nachweislich eine der Hauptursachen von Antibiotika-assoziierter Ileocecitis bei Labortieren2 und pseudomembranöser Colitis beim Menschen.3,4
Verwenden Sie den Clostridium difficile-Selektiv-Agar nach Brazier für die Isolierung und vorläufige Identifizierung von Clostridium difficile in klinischen Proben.
  • Unterstützt die vorläufige Identifizierung von difficile durch den Geruch von p-Cresol.
  • Selektiv für C. difficile in der umfangreichen Flora, die in Fäkalproben vorhanden sein kann.
  • Einfache Differenzierung von difficile gegenüber Lecithinase-positiven Clostridien durch zusätzliche Eidotteremulsion. Lecithinase spaltet das in der Eidotteremulsion vorhandene Lecithin ab und erzeugt so unlösliche, opake Ausfällungen um die Kolonie.
  • Optimiert die Erkennung von Kolonien unter UV-Licht dank des lysierten Pferdebluts.
  • Gebrauchsfertige praktische Fertignährböden.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Gelb/rot
Inhalt und Lagerung 2°bis 10 °C
Beschreibung Clostridium difficile-Selektiv-Agar (HPA) nach Brazier
Format 90mm-Einzelplatte
Herstellungsort Großbritannien
Produkttyp Agar
Füllgewicht 19,5g ± 1,0 g
Verpackungsart 10 x 90 mm-Platten, folienverpackt
Menge 10 Stück/Packung