missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BRCA1 Antibody (BRCA1/1398), Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18718872 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18718872 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18718872 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP254305JF549

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

BRCA1 Monoclonal antibody specifically detects BRCA1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen BRCA1
Anwendungen Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Klassifikation Monoclonal
Klon BRCA1/1398
Konjugat Janelia Fluor 549
Zusammensetzung 50 mM Sodium Borate
Gen-Alias BRCAI, breast and ovarian cancer susceptibility protein 1, breast and ovarian cancer sususceptibility protein, breast cancer 1, early onset, breast cancer type 1 susceptibility protein, EC 6.3.2, EC 6.3.2.-, IRIS, PNCA4, PSCP, subunit 1
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant human BRCA1 protein fragment (around aa445-620) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P38398)
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Apoptosis, Breast Cancer, Cancer, Cell Biology, Chromatin Research, DNA Double Strand Break Repair, DNA Repair, Homologous Recombination, Tumor Suppressors, Ubiquitin Proteasome Pathway, Zinc Finger
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 672
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1 κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.