missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BRCA1 Antibody (BRCA1/1472), Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18147799 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
20 μg
Packungsgröße:
20 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18147799 20 μg 20 Mikrogramm
18225230 100 μg -
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18147799

Marke: Novus Biologicals NBP25317720UG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

BRCA1 Monoclonal specifically detects BRCA1 in Human samples. It is validated for ELISA, Protein Array.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen BRCA1
Anwendungen Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Klon BRCA1/1472
Konzentration 0.2 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Flow Cytometry 0.5 - 1 ug/million cells, ELISA 1:100 - 1:2000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 2 ug/ml
Zusammensetzung 10mM PBS with 0.05% BSA with 0.05% Sodium Azide
Gen-Alias BRCAI, breast and ovarian cancer susceptibility protein 1, breast and ovarian cancer sususceptibility protein, breast cancer 1, early onset, breast cancer type 1 susceptibility protein, EC 6.3.2, EC 6.3.2.-, IRIS, PNCA4, PSCP, subunit 1
Gensymbole BRCA1
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant human BRCA1 protein fragment (aa445-620) (exact sequence is proprietary)
Molekulargewicht des Antigens 220 kDa
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 20 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Apoptosis, Breast Cancer, Cancer, Cell Biology, Chromatin Research, DNA Double Strand Break Repair, DNA Repair, Homologous Recombination, Phospho Specific, Tumor Suppressors, Ubiquitin Proteasome Pathway, Zinc Finger
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 672
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.