missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BRCA1 Antibody (RAY) - BSA Free, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18050916 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.025 mL
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
25 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18050916 0.025 mL 25 Mikroliter
18031584 0.1 mL 0.10 Milliliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18050916

Marke: Novus Biologicals NB100598SS

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 4 publications

BRCA1 Monoclonal specifically detects BRCA1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen BRCA1
Anwendungen Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, CyTOF
Klassifikation Monoclonal
Klon RAY
Konzentration 2.76 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 2-4 ug/ml, Flow Cytometry 1 ug per million cells, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:100, Immunoprecipitation 1:10-1:500, CyTOF-ready
Gen-Zugriffsnummer P38398
Gen-Alias BRCAI, breast and ovarian cancer susceptibility protein 1, breast and ovarian cancer sususceptibility protein, breast cancer 1, early onset, breast cancer type 1 susceptibility protein, EC 6.3.2, EC 6.3.2.-, IRIS, PNCA4, PSCP, subunit 1
Gensymbole BRCA1
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Human BRCA1 corresponding to residues 1314-1864 [UniProt# P38398]
Molekulargewicht des Antigens 230 kDa
Reinigungsverfahren Protein G purified
Menge 0.025 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Apoptosis, Breast Cancer, Cancer, Cell Biology, Chromatin Research, DNA Double Strand Break Repair, DNA Repair, Homologous Recombination, Tumor Suppressors, Ubiquitin Proteasome Pathway, Zinc Finger
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 672
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG2a
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.