missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BRCA2 Antibody (BRCA2/2158), Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™

Mouse Monoclonal Antibody

Marke:  Novus Biologicals NBP3-24027AF350

Artikelnummer. 18576008

  • 679.00 € / 0.10 Milliliter

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

BRCA2 Monoclonal antibody specifically detects BRCA2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

BRCA2
Monoclonal
Alexa Fluor 350
BRCA1/BRCA2-containing complex, subunit 2, BRCC2, breast and ovarian cancer susceptibility gene, early onset, breast cancer 2 tumor suppressor, breast cancer 2, early onset, breast cancer susceptibility protein BRCA2, breast cancer type 2 susceptibility protein, BROVCA2, FACD, FAD, FAD1, FANCB, FANCD, FANCD1Fanconi anemia, complementation group D1, Fanconi anemia group D1 protein, GLM3, PNCA2
Recombinant fragment (around aa 200-500) of human BRCA2 protein (exact sequence is proprietary)
0.1 mL
Breast Cancer, Cancer
675
Store at 4°C in the dark.
IgG1 κ
Immunohistochemistry (Paraffin)
BRCA2/2158
50 mM Sodium Borate
Mouse
Protein A or G purified
RUO
Primary
Human
Purified
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt