missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BRD4 Antibody (CL1115) [Alexa Fluor™ 350], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-52958AF350
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
BRD4 Monoclonal antibody specifically detects BRD4 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),KnockDown,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spezifikation
| BRD4 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 350 | |
| bromodomain containing 4, bromodomain-containing 4, CAPchromosome-associated protein, HUNK1bromodomain-containing protein 4, HUNKI, MCAP, Protein HUNK1 | |
| This antibody was developed using a recombinant protein derived from O60885, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Cancer, Signal Transduction | |
| 23476 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG1 |
| Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), KnockDown, Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| CL1115 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur