missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ BrdU Kit for IHC/ICC Immunofluorescence eFluor™ 615
Beschreibung
Beinhaltet
- BrdU Fixierpuffer
- BrdU Antigen-Rückgewinnungslösung (10x)
- BrdU Blockierlösung
- Anti-BrdU Biotin (Klon BU20A): 10 μg
- Streptavidin für BrdU IHC/ICC eFluor 615: 3 μg
Die Zellen werden in vitro oder in vivo mit 5-bromo-2‘-desoxyuridin (BrdU) markiert, einem synthetischen Analogon von Thymidin, das während der S-Phase des Zellzyklus anstelle von Thymidin in die DNA integriert wird. Nach der Fixierung und nach den Antigen-Retrieval-Schritten werden die Zellen oder Gewebeschnitte für die BrdU-Integration gefärbt und mit einem Streptavidin-konjugierten Fluorophor dargestellt.
Spezifikation
Spezifikation
| Konjugat | BrdU |
| Nachweisverfahren | Fluorometrisch |
| Menge | 50 Tests |
| Produktlinie | eBioscience |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | ICC (Immunchemie), IHC (Immunhistochemie) |
| Produkttyp | IHC/ICC BrdU-Kit |
| Zielspezies | Alle Spezies |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?