Learn More
BrdU Staining Kit
Artikelnummer. 10201923
Click to view available options
Menge:
50 Objektträger
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10201923
Marke: Invitrogen 933943
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
BrdU Staining Kit
Full Product Description
Our BrdU staining system uses a biotinylated monoclonal anti-BrdU, thus eliminating the need for a species-specific secondary antibody. As a result, BrdU staining can be performed in rabbits, rats and mice without problems of crossreactivity or spurious staining due to the detection of endogenous Ig. Streptavidin-peroxidase with DAB is used for signal generation. Nuclei that have incorporated BrdU will stain dark brown.
Reactivity: All species
Applications: Immunohistochemistry (IHC)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung BrdU Staining Kit, 50 Slides, Liquid, 6 to 8 pH, Wet Ice Shipping Condition, 2 to 8°C Storage Temperature, DAB Substrate, For Use With Light Microscope, For Cell Analysis, Cellular Imaging, Immunohistochemistry (IHC), IHC Staining and Detection
Produkttyp BrdU Staining Kit
Menge 50 Objektträger
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cell Analysis, Cellular Imaging, Immunohistochemistry (IHC), IHC Staining and Detection
Nachweisverfahren Colorimetric
Form Flüssig
Spezies Human
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
Verpackungsmenge 1 Each
Ausreichend für 50 Slides