Learn More
Gilac™ Brotkorb
Artikelnummer. 17948901
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
8 l
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Packungsgröße
17948901 8 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17948901 Lieferant Gilac™ Lieferanten-Nr. G600421
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16.45 €
    11.59 € / 1 Stück
    Sparen 4.86 €
    29% Rabatt
Verfügbar ab: 10-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der Brotkorb zeichnet sich auch im intensiven Gebrauch durch eine hervorragende Haltbarkeit aus.
  • Brotkorb aus Kunststoff.
  • Hervorragende Haltbarkeit auch im intensiven Belastungszyklus.
  • Ideal für die Bedürfnisse von Großküchen.
  • Stapelbar und daher platzsparend zu lagern.
Spezifikation
Produkttyp Brotkorb
Material Polyethylen
Farbe Weiß
Volumen (metrisch) 8 l