Learn More
Gilac™ Brotbehälter
Artikelnummer. 17968641
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
150 l
180 l
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) unitSize
17968641 150 l 1 Stück
17918861 180 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17968641 Lieferant Gilac™ Lieferanten-Nr. G180523
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    163.80 €
    115.13 € / 1 Stück
    Sparen 48.67 €
    29% Rabatt
Verfügbar ab: 21-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der Brotbehälter ist im leeren Zustand stapelbar; er ist perforiert, um die Haltbarkeit, Qualität und Frische des Produkts zu verbessern.
  • Brotdose, stapelbar im leeren Zustand.
  • Perforiert für verbesserte Produktkonservierung und Frische.
  • 150 L: Fassungsvermögen für 55/60 Baguettes à 250 g oder 40/45 Brote à 400 g.
  • Kompatibel mit GILAC 4- und 6-Rad-Transportwagen.
Spezifikation
Produkttyp Brotbehälter
Material Polyethylen
Farbe Beige
Volumen (angloamerikanisch) 39,6 gal.
Volumen (metrisch) 150 l