missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Breast Matched Tumor and Normal Tissue Lysate

Artikelnummer. 18129417 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 Fläschchen
Packungsgröße:
2 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18129417 2 Fläschchen 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18129417 Lieferant Novus Biologicals™ Lieferanten-Nr. NBP247113

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Two matched 1mg/mL vials (100μg/vial) of human breast tissue lysate, one containing normal tissue and the other tumor tissue, for use in research. Lysates are guaranteed for 6 months from date of receipt.

The Breast Matched Tumor & Normal Tissue Lysate is derived from human.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Tissue Breast
Menge 2 Fläschchen
Wirtsspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at −80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.