Learn More
Helles Gold zum Auftragen, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
2 g
Packungsgröße:
2 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Bright Brushing Gold |
| Farbe | Rot bis braun |
| Siedepunkt | 156°C |
| Menge | 2 g |
| Flammpunkt | 33°C (91°F) |
| Geruch | Pleasant |
| Form | Flüssig |
| MDL-Nummer | MFCD00003436 |
| UN-Nummer | UN1993 |