Learn More
Brij™ 30, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-71941 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10134510
Marke: Thermo Scientific Acros 216725000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
CAS: 9002-92-0 | C14H30O2 | 230.39 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9002-92-0
Summenformel C14H30O2
Molekulargewicht (g/mol) 230.39
MDL-Nummer MFCD00043063
InChI-Schlüssel SFNALCNOMXIBKG-UHFFFAOYSA-N
Synonym Polyoxyethylene(4)lauryl ether
IUPAC-Name 2-(Dodecyloxy)ethan-1-ol
SMILES CCCCCCCCCCCCOCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Brij™ 30
Farbe Farblos bis hellgelb
Säurezahl 2mg KOH/g max.
Physikalische Form Flüssig
Schmelzpunkt 14.0°C
Dichte 0.9500g/mL
Menge 500 g
Flammpunkt >149°C
Hydroxylzahl 145 to 165mg KOH/g
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4510 to 1.4530
Relative Dichte 0.95
Viskosität 30 mPa.s (25°C)
Strukturformel C12H25(OCH2CH2)4OH
Wasser 1% max.
Fieser 01,892
Merck Index 15, 7675
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in lower alcohols, propylene glycol, insoluble in mineral oil, cottonseed oil
Formelmasse 362.54
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Brij]TS 30
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.