Learn More
Melford BRIJ-35
Artikelnummer. 30018116
Change view
Click to view available options
Menge:
5/Packung
Packungsgröße:
5 Packungen
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30018116 5/Packung 5 Packungen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30018116 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. B740201
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Proteomics Grade.
Proteomics Grade. Peroxide free detergent in single use ampoules. Ideal for protein isolation and sample preparation. Supplied 5 ampoules per pack.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material BRIJ-35
CAS 9002-92-0, 7732-18
Menge 5/Packung