Learn More
Thermo Scientific™ Brij™-35 Surfact-Amps™ Detergent Solution
Artikelnummer. 13424269 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mL
500 mL
6 x 10 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
6 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
13424269 500 mL 500 Milliliter
11841455 6 x 10 ml 6 Stück
13414269 50 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 27970
Artikelnummer. 13424269 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 85118
Halten Sie Ihre Wissenschaft in Bewegung mit 3 zum Preis von 2
Verwenden Sie den Aktionscode 27970
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 27970
Stabilisiertes Brij-35-Detergenz als 10%ige und 30%ige Lösung für die Verwendung in verschiedenen Proteinmethoden, einschließlich Zelllyse und HPLC.
Thermo Scientific™ Brij-35 Detergent Solutions sind stabilisierte 10%ige und 30%ige Lösungen von Brij-35-Detergenz für den Gebrauch in vielfältigen Proteinmethoden.
Weiterführende Informationen und Onlinebestellung
Brij-35 ist ein nichtionisches grenzflächenaktives Polyoxyethylen-Tensid, das vorwiegend als Bestandteil von Zelllysepuffern oder als Tensid in verschiedenen HPLC-Anwendungen zum Einsatz kommt. Das Detergenz wird in zwei Formen angeboten: eine Thermo Scientific Surfact-Amps™ Detergenzlösung (mit hohem Reinheitsgrad, als 10 % Lösung) und eine 30 % Lösung mit Standard-Qualität.
Surfact-Amps Detergenzlösungen (10 % w/v) bieten unübertroffene Reinheit, Qualität und Stabilität. Im Gegensatz zu Detergenzien, die hochviskos sind, können Surfact-Amps 10 % Lösungen leicht pipettiert und genau dosiert werden. Die Tensid-Lösungen werden sorgfältig hergestellt und unter Stickstoffatmosphäre in Glasampullen verpackt, um die Stabilität zu gewährleisten und die Ansammlung von Peroxiden und Zerfallsprodukten zu vermeiden.
Leistungsmerkmale:
  • Brij-35 – Ein nichtionisches Detergenz für verschiedene Proteinmethoden
  • Präzise – 10 % und 30 % Detergenzlösungen in Reinstwasser
  • Anwenderfreundlich – Lösungen lassen sich einfach dispensieren und zur Verwendung verdünnen
Reinigungsmitteleigenschaften:
  • Molekulargewicht: 1225g
  • Detergens-Klasse: Nicht-ionisch
  • Aggregationszahl: 40
  • Molekülmasse der Mizelle: 49.000g
  • Kritische Mizellenkonzentration (CMC): 0,09 mM (0,011 %, w/v)
  • Trübungspunkt: > 100 °C
  • Dialysierbar: Nein
Surfact-Amps Detergenzlösung (Art.-Nr. 28316):
  • Präzise – genaue 10 %ige Detergenzlösung in Reinstwasser
  • Anwenderfreundlich – Lösung ist einfach zu dispensieren und für die Verwendung zu verdünnen
  • Außerordentlich rein – Weniger als 1,0 μeq/ml Peroxide und Carbonyle
  • Stabil – In Glasampullen unter inertem Stickstoffgas verpackt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern
Form Flüssig
Produktlinie Brij, Surfact-Amps
Reagenztyp Reinigungslösung
Menge 500 mL