Learn More
Brij™ 35, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10226430 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststofftrommel
Plastikflasche aus HDPE
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
5 Kilogramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10226430 1 kg Plastikflasche aus HDPE 1 Kilogramm
10124810 250 g Plastikflasche aus HDPE 250 Gramm
10043100 500 g Plastikflasche aus HDPE 500 Gramm
11956941 5 kg Kunststofftrommel 5 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10226430 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 228340010
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 9002-92-0 | C14H30O2 | 230.39 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9002-92-0
Summenformel C14H30O2
Molekulargewicht (g/mol) 230.39
MDL-Nummer MFCD00043063
InChI-Schlüssel SFNALCNOMXIBKG-UHFFFAOYSA-N
Synonym Polyoxyethylene(23)lauryl ether
IUPAC-Name 2-(Dodecyloxy)ethan-1-ol
SMILES CCCCCCCCCCCCOCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Brij™ 35
Farbe Weiß
Säurezahl 5mg KOH/g max.
Physikalische Form Wachsartige Pellets
Siedepunkt >100.0°C
Schmelzpunkt 33.0°C to 40.0°C
Menge 1 kg
Flammpunkt >149°C
Hydroxylzahl 40 to 60mg KOH/g
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Plastikflasche aus HDPE
Strukturformel C12H25(OCH2CH2)23OH
Wasser 1% max.
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, propylene glycol, insoluble in mineral oil and vegetable oils
Formelmasse 1199.56