Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Brij™ 35 |
| Farbe | Weiß |
| Säurezahl | 5mg KOH/g max. |
| Physikalische Form | Wachsartige Pellets |
| Siedepunkt | >100.0°C |
| Schmelzpunkt | 33.0°C to 40.0°C |
| Menge | 5 kg |
| Flammpunkt | >149°C |
| Hydroxylzahl | 40 to 60mg KOH/g |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Mehr anzeigen |