Learn More
Brij™ 98, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10117553 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10117553 100 g Glasflasche 100 Gramm
10641832 500 g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10117553 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 347181000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    33.05 €
    27.65 € / 100 Gramm
    Sparen 5.40 €
    16% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 9004-98-2 | C58H116O21 | 1149.55 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9004-98-2
Summenformel C58H116O21
Molekulargewicht (g/mol) 1149.55
MDL-Nummer MFCD00074369
InChI-Schlüssel TVSFHLHLHUYZNN-KTKRTIGZSA-N
Synonym Polyoxyethylene(20) oleyl ether
PubChem CID 5364713
IUPAC-Name 2-[(Z)-Octadec-9-enoxy]ethanol
SMILES CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Brij™ 98
Farbe Weiß bis Creme-farben
Säurezahl 1mg KOH/g max.
Physikalische Form Weicher wachsartiger Feststoff
Siedepunkt >100.0°C
Schmelzpunkt 30.0°C
Dichte 1.0700g/mL
Menge 100 g
Flammpunkt >150°C
Hydroxylzahl 50 to 65mg KOH/g
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 1.07
Strukturformel C18H35(OCH2CH2)nOH
Wasser 3% max.
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol, toluene, propylene glycol, insoluble in cottonseed oil, mineral oil
Formelmasse 1149.56
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Brij|TS 98
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch Gesicht, Hände und e gründlich waschen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.