Learn More
Brij™ C20
Artikelnummer. 10515121 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
500 g
2.5 kg
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
5 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10515121 5 g 5 Gramm
10748562 500 g 500 Gramm
10792705 2.5 kg 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10515121 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 344290050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 9004-95-9 | C56H114O21 | 1123,51 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9004-95-9
Summenformel C56H114O21
Molekulargewicht (g/mol) 1123.51
MDL-Nummer MFCD00080892
InChI-Schlüssel NLMKTBGFQGKQEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym Polyoxyethylene(20) cetyl ether
PubChem CID 2724259
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Brij™ C20
Farbe Weiß
Säurezahl 1mg KOH/g max.
Physikalische Form Pellets
Schmelzpunkt 35.4°C to 39.6°C
Menge 5 g
Flammpunkt >149°C
Hydroxylzahl 45 to 60mg KOH/g
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C16H33(OCH2CH2)20OH
Wasser 1% max.
Merck Index 10, 7449
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in lower alcohols, insoluble in propylene glycol, coal-tar hydrocarbo, n, cottonseed and mineral oil
IUPAC-Name 2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-(2-hexadecoxyethoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethanol
Formelmasse 1123.5
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke