Learn More
Brij L23, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Polyoxyl Lauryl Ether |
| CAS | 9002-92-0 |
| Summenformel | C58H118O24 |
| Menge | 10 g |
| Synonym | Brij™ 35 Tricosaethylene Glycol Mono-n-dodecyl Ether |
| SMILES | CCCCCCCCCCCC[(OCH2CH2)nOH] |
| Molekulargewicht (g/mol) | 1199.54 |
| Formelmasse | 1198.8 |