Learn More
Brij™ L23, Elektrophoresereagenz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15467329
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1.000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15467329 250 g 250 Gramm
15457329 1.000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15467329 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J66096.30
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 9002-92-0
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Brij™ L23
Farbe Weiß
Namenshinweis Electrophoresis Reagent
CAS 9002-92-0
Physikalische Form Wachsartiger Feststoff
Schmelzpunkt ∼35°C to 40°C
Menge 250 g
MDL-Nummer MFCD00080891
Synonym Brij™ 35; Tricosaethylene glycol mono-n-dodecyl ether
Löslichkeitsinformationen Soluble in water
Formelmasse 1199.57