Learn More
Brij™ L23, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Brij™ L23 is use in Stein-Moore chromatography. Used in the schlerotherapy treatments, in those suffering from blood vessel malformations and mutations. It acts as a surfactant in Micellar electrokinetic chromatography (MEKC).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Löslich in Wasser (40 mg/ml) bei 20 °C, Methanol, Chloroform und Ethanol.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Mit guter Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren. Wird als Netzmittel, Reinigungsmittel oder Emulgator verwendet. Brij™ L23 ist ein Detergenz, das zur Messung der Konzentration von Ruß in Lungengewebe verwendet wird.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Brij™ L23 |
| Schmelzpunkt | ∼35°C to 40°C |
| Menge | 1000 g |
| Strukturformel | CH3(CH2)10CH2(OCH2CH2)23OH |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water (40mg/ml) at 20°C methanol,chloroform and ethanol. |
| Formelmasse | 1199.57 |
Sicherheit und Handhabung
- Brij 35
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften. zuführen.