Learn More
Thermo Scientific™ Brilliance™ ESBL-Agar/Brilliance™ CRE-Agar
Artikelnummer. 15832447
Ansicht ändern
Click to view available options
Format:
90 mm-Doppelplatte
Packungsgröße:
10 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Format Packungsgröße
15832447 90 mm-Doppelplatte 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15832447 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. PO1265E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    71.85 €
    48.60 € / 10 Stück
    Sparen 23.25 €
    32% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Erkennen und identifizieren Sie ESBL- und CRE-produzierende Bakterien in klinischen Proben genau, einfach und schnell mit dieser chromogenen Doppelplatten-Kombination.
Erkennen Sie CRE-und ESBL-kolonisierte Patienten präzise, schnell und einfach mit chromogenen Doppelplatten, die Thermo Scientific™ Brilliance™ ESBL-Agar/Brilliance™ CRE-Agar enthalten. Untersuchen Sie klinische Proben gleichzeitig auf einer einzigen Platte auf Extended-Spectrum-β-Lactamase(ESBL)-produzierende Organismen und Carbapenem-resistente Enterobacteriaceae (CRE), um eine zeitnahe und gezielte Behandlung von Patienten zu ermöglichen.
Untersuchen Sie klinische Proben schneller mit Doppelplatten, die Brilliance™ ESBL-Agar/Brilliance™ CRE-Agar enthalten und damit zwei leicht ablesbare, chromogene selektive Medien kombinieren. Die Doppelplatten-Kombination ermöglicht die einfache Identifizierung von klinisch relevanten ESBL-produzierenden Organismen und CRE.
  • Unterscheiden Sie einfach und klar E. coli und die Gruppe mit Klebsiella, Enterobacter, Serratia und Citrobacter (KESC) anhand unterschiedlicher Farben.
  • Reduzieren Sie falsch positive Ergebnisse und die Notwendigkeit von Bestätigungstests durch Hemmung von AmpC-Produzenten.
  • Erzielen Sie Ergebnisse für Carbapenem-resistente Enterobacteriaceae (CRE) in nur 18 Stunden.
Brilliance ESBL-Agar enthält Cefpodoxim in Kombination mit zusätzlichen antibakteriellen Substanzen zur Hemmung von nicht-ESBL-bildenden Enterobacteriaceae und zur Unterdrückung des Wachstums der meisten AmpC-Organismen und sonstiger nicht-ESBL-bildender Keime.
Die Differenzierung der meisten vorherrschenden ESBL-bildenden Organismen wird durch den Einschluss von zwei Chromogenen erreicht, die speziell auf zwei Enzyme ausgerichtet sind. Die Mitglieder der KESC-Keimgruppe exprimieren Galactosidase, die durch grüne Kolonien angezeigt wird. E. coli jedoch exprimiert Galactosidase und Glucuronidase, die je nach der Aktivität der entsprechenden Enzyme als blaue Kolonien erscheinen. Galactosidase-negative E. coli (weniger als 5 %) erscheinen rosa. Proteus, Morganella und Providencia verwenden keines der Chromogene, sondern können Tryptophan deaminieren, was in lachsfarbenen Kolonien mit einem braunen Hof resultiert. Farblose Kolonien weisen auf Salmonellen, Acinetobacter oder andere Bakterien mit anderen Resistenzmechanismen hin, die auf diesem Medium wachsen können. Jedes Isolat dieser Art kann klinisch signifikant sein und sollte weiter untersucht werden.
Brilliance CRE-Agar enthält ein modifiziertes Carbapenem in einer von EUCAST und CLSI empfohlenen Dosis. So werden zuverlässige Ergebnisse mit einer Vielzahl von CRE erzielt, einschließlich derjenigen mit Neu-Delhi Metallo-β-Lactamase-1(NDM-1)-Mechanismus. Das Zwei-Chromogen-System unterscheidet E. coli (rosa) von der Gruppe der KESC-Organismen, die blau erscheinen. Dank des neuartigen Hintergrundes sind weiße oder natürlich pigmentierte Kolonien von Nicht-CRE-Organismen, z. B. Acinetobacter, leicht zu erkennen, und die Ergebnisse liegen in nur 18 Stunden vor.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Thermo Scientific Marken, die manuelle, halb- und vollautomatisierte Testmöglichkeiten sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Tests vereinen. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 2°bis 10 °C
Beschreibung Brilliance ESBL-Agar/Brilliance CRE-Agar
Format 90 mm-Doppelplatte
Produkttyp Agar
Füllgewicht 19,5 g ±1 g
Verpackungsart Verpackt in einer einzelnen Folienverpackung auf Zellulosebasis
Menge 10/Packung