Learn More
Thermo Scientific™ Brilliance™ GBS Agar
Description
Eliminieren Sie die Notwendigkeit der Voranreicherung oder Reinkubation mit dem Thermo Scientific™ Brilliance™ GBS Agar, dem ersten chromogenen Medium für Gruppe-B-Streptokokken (GBS), die keine zusätzlichen Schritte erfordern. Streichen Sie die Probe einfach auf die Platte, inkubieren Sie sie und lesen Sie Ihr Ergebnis nach 24 Stunden ab. Brilliance™ GBS Agar spart im Vergleich zu herkömmlichen Medien bis zu 72 Stunden Zeit und bis zu 48 Stunden im Vergleich zu anderen chromogenen Medien.
Dieses selektive Medium für das Screening auf das Vorhandensein von Gruppe-B-Streptokokken in vaginalen und vaginal-rektalen klinischen Proben ermöglicht die präsumtive Identifizierung und genaue Differenzierung von GBS mit einem zweiten Chromogen. Nicht-GBS wachsen als blaue oder violette Kolonien auf Brilliance GBS Agar. Bei der Rezeptur wird zudem die Inhibigen Technologie integriert, eine gezielte Inhibition von Enterokokken und Gruppe-D-Streptokokken. Demzufolge kann eine hohe Sensitivität und Spezifität sichergestellt werden.
Dieses Produkt ist möglicherweise nicht in allen Ländern oder Gebieten verfügbar. Über die Verfügbarkeit informieren Sie sich bitte bei Ihrem Ansprechpartner.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Thermo Scientific Marken, die manuelle, halb und vollautomatisierte Testmöglichkeiten, ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Tests vereinen. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
Specifications
Specifications
| Farbe | Perlweiß, transparent |
| Inhalt und Lagerung | 6°bis 12 °C |
| Beschreibung | Brilliance GBS Agar |
| Format | 90mm-Einzelplatte |
| Herstellungsort | Deutschland |
| Produkttyp | Agar |
| Füllgewicht | 17 g ± 5 % |
| Verpackungsart | Im Schlauchbeutel verpackt, einlagig |
| Menge | 10/Packung |