Learn More
Thermo Scientific™ Brilliance™ MRSA 2 Agar
Beschreibung
Erhalten Sie mit dem Thermo Scientific™ Brilliance™ MRSA 2 Agar Ergebnisse nach nur 18 Stunden und ohne erneute Inkubation von negativen Proben. Sondern Sie negative Ergebnisse rasch aus und erkennen Sie kolonisierte Patienten, damit diese isoliert werden können und so früh wie möglich die angemessene Behandlung erhalten.
Brilliance MRSA 2 Agar wurde weiterentwickelt, um größere MRSA-Kolonien mit einer einheitlichen Farbe zu erzielen. Der neue Brilliance MRSA 2 Agar ist durch die verbesserte Wiederfindung von MRSA in Verbindung mit höherer Selektivität ein unverzichtbares und effizientes Hilfsmittel bei der Infektionskontrolle.
- Brilliance MRSA 2 Agar kann mit einem Screening-Abstrich von Patienten oder Krankenhauspersonal, einer isolierten Kolonie oder einer flüssigen Suspension inokuliert werden.
- MRSA wächst in blauen Kolonien, die sich sehr gut vom hellen, opaken Hintergrund abheben.
- Die Platten werden bei 37 ºC inkubiert, bieten eine hohe Empfindlichkeit und Spezifität und Ergebnisse in nur 18 Stunden. Dies ermöglicht eine schnelle Reaktion, sodass der Patient so früh wie möglich eine angemessene Behandlung erhält, die das Risiko einer Weitergabe der Infektion reduziert.
- Präzision minimiert die Kosten, indem sichergestellt wird, dass nur diejenigen eine teure Behandlung erhalten, die sie wirklich brauchen.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Tests vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Hell-gelbbraun, lichtundurchlässig |
| Inhalt und Lagerung | 2°bis 10 °C |
| Format | 90mm-Einzelplatte |
| Herstellungsort | Großbritannien |
| Medientyp | Brilliance MRSA 2 Agar |
| Produkttyp | Agar |
| Füllgewicht | 19,5 g ± 1,0 g |
| Verpackungsart | Im Schlauchbeutel verpackt – einlagig |
| Menge | 10/Packung |