Learn More
Thermo Scientific™ Brilliance™ MRSA 2 Agar
Product Code. p-7000001
Click to view available options
Menge:
10/Packung
10 St./Packung
Format:
90mm-Einzelplatte
Medientyp:
Brilliance MRSA 2 Agar
Herstellungsort:
Deutschland
Großbritannien
Unit Size:
10 Stück
Product Code. 12947208
Brand: Thermo Scientific™ PO1210A
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Erhalten Sie schnelle und genaue Ergebnisse mit einem selektiven chromogenen Medium für die Untersuchung klinischer Proben auf das Vorhandensein des Methicillin-resistenten Staphylococcus aureus (MRSA).
Erhalten Sie mit dem Thermo Scientific™ Brilliance™ MRSA 2 Agar Ergebnisse nach nur 18 Stunden und ohne erneute Inkubation von negativen Proben. Sondern Sie negative Ergebnisse rasch aus und erkennen Sie kolonisierte Patienten, damit diese isoliert werden können und so früh wie möglich die angemessene Behandlung erhalten.
Brilliance MRSA 2 Agar wurde gegenüber der ursprünglichen Formulierung auf zweierlei Weise verbessert. Neue Inhibitoren im Medium hemmen das Wachstum von weiteren Nicht-Zielorganismen. Des Weiteren werden gegebenenfalls wachsende Nicht-Zielorganismen durch eine einfache Farbgebung, welche durch ein zweites Chromogen im Medium erzielt wird, unterschieden, was die Interpretation zusätzlich erleichtert.
Brilliance MRSA 2 Agar wurde weiterentwickelt, um größere MRSA-Kolonien mit einer einheitlichen Farbe zu erzielen. Der neue Brilliance MRSA 2 Agar ist durch die verbesserte Wiederfindung von MRSA in Verbindung mit höherer Selektivität ein unverzichtbares und effizientes Hilfsmittel bei der Infektionskontrolle.
  • Brilliance MRSA 2 Agar kann mit einem Screening-Abstrich von Patienten oder Krankenhauspersonal, einer isolierten Kolonie oder einer flüssigen Suspension inokuliert werden.
  • MRSA wächst in blauen Kolonien, die sich sehr gut vom hellen, opaken Hintergrund abheben.
  • Die Platten werden bei 37 ºC inkubiert, bieten eine hohe Empfindlichkeit und Spezifität und Ergebnisse in nur 18 Stunden. Dies ermöglicht eine schnelle Reaktion, sodass der Patient so früh wie möglich eine angemessene Behandlung erhält, die das Risiko einer Weitergabe der Infektion reduziert.
  • Präzision minimiert die Kosten, indem sichergestellt wird, dass nur diejenigen eine teure Behandlung erhalten, die sie wirklich brauchen.
Unsere Produkte werden weltweit an eigenen Produktionsstandorten hergestellt und vertrieben. So stellen wir sicher, dass Sie nur frische und leistungsstarke Nährmedien erhalten. Für die schnellstmögliche Lieferung empfehlen wir Ihnen, die Bestellnummer des Produktes auszuwählen, dessen Produktionsstätte Ihnen am nächsten liegt.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Tests vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Farbe Hell-gelbbraun, lichtundurchlässig
Inhalt und Lagerung 2°bis 10 °C
Format 90mm-Einzelplatte
Herstellungsort Großbritannien
Medientyp Brilliance MRSA 2 Agar
Produkttyp Agar
Füllgewicht 19,5 g ± 1,0 g
Verpackungsart Im Schlauchbeutel verpackt – einlagig
Menge 10/Packung