Learn More
Thermo Scientific™ Brilliance™ UTI Clarity
Code produit 12967198
Modifier l'affichage
Click to view available options
Menge:
10/Pckg.
Format:
90mm-Einzelplatte
Medientyp:
Brilliance UTI Clarity
Herstellungsort:
Deutschland
Vereinigtes Königreich
Conditionnement:
10 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Menge Format Medientyp Herstellungsort Conditionnement
12967198 10/Pckg. 90mm-Einzelplatte Brilliance UTI Clarity Vereinigtes Königreich -
11914112 10/Pckg. 90mm-Einzelplatte Brilliance UTI Clarity Deutschland 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 12967198 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur PO1110A
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Erzielen Sie schnelle und genaue Ergebnisse mit einem chromogenen Medium, das für das Screening klinischer Proben auf vorhandene häufige Erreger von Harnwegsinfektionen entwickelt wurde.
Thermo Scientific™ Brilliance™ UTI Clarity eignet sich zur Isolierung, präsumtiven Identifizierung und quantitativen Bestimmung häufiger Erreger von Harnwegsinfektionen in einem Zeitraum von 16 bis 24 Stunden. Die Differenzierung der Organismen erfolgt über ein oder mehrere chromogene Substrate bzw. mithilfe von Tryptophan. Ein transparenter Hintergrund erleichtert die Auswertung durch einen deutlichen visuellen Kontrast im Vergleich zu sieben Farben für das Kolonienwachstum.
Die in der Brilliance UTI Clarity-Formulierung enthaltenen zwei chromogenen Substrate werden durch die von E. coli, Enterokokken und Coliformen gebildeten Enzyme ß-Galactosidase und ß-Glucosidase gespalten. Durch diese spezifischen Enzymreaktionen werden die Chromogene gespalten und es entsteht eine Reihe von diagnostischen Farben.
Die ß-Galactosidase-Aktivität von E. coli und S. saprophyticus ergibt rosa/rote Kolonien, während die ß-Glucosidase-Aktivität der Enterokokken blaue/türkisfarbene Kolonien erzeugt; die Aktivität beider Enzyme führt bei Coliformen zu dunkelblauen bis violetten Kolonien. Die Tryptophan-Deaminase-Aktivität erzeugt einen braunen Hof um die Kolonien der Erreger Proteus, Morganella und Providencia. Die meisten anderen Organismen erscheinen mit ihrer natürlichen Pigmentierung. 
Die Spezifität von Brilliance UTI Clarity minimiert die Notwendigkeit von Bestätigungsanalysen, und mit dem Indol-Schnelltest (DMAC) (MB1448A) ist die Bestätigung einer E.coli-Infektion noch am selben Tag möglich.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Tests vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Farbe Strohfarben, transparent
Inhalt und Lagerung 2°bis 10 °C
Format 90mm-Einzelplatte
Herstellungsort Vereinigtes Königreich
Medientyp Brilliance UTI Clarity
Produkttyp Agar
Füllgewicht 19,5 g ± 1,0 g
Verpackungsart Im Schlauchbeutel verpackt – einlagig
Menge 10/Pckg.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.