Learn More
Thermo Scientific™ Brilliance™ UTI Clarity
Beschreibung
Thermo Scientific™ Brilliance™ UTI Clarity eignet sich zur Isolierung, präsumtiven Identifizierung und quantitativen Bestimmung häufiger Erreger von Harnwegsinfektionen in einem Zeitraum von 16 bis 24 Stunden. Die Differenzierung der Organismen erfolgt über ein oder mehrere chromogene Substrate bzw. mithilfe von Tryptophan. Ein transparenter Hintergrund erleichtert die Auswertung durch einen deutlichen visuellen Kontrast im Vergleich zu sieben Farben für das Kolonienwachstum.
Die ß-Galactosidase-Aktivität von E. coli und S. saprophyticus ergibt rosa/rote Kolonien, während die ß-Glucosidase-Aktivität der Enterokokken blaue/türkisfarbene Kolonien erzeugt; die Aktivität beider Enzyme führt bei Coliformen zu dunkelblauen bis violetten Kolonien. Die Tryptophan-Deaminase-Aktivität erzeugt einen braunen Hof um die Kolonien der Erreger Proteus, Morganella und Providencia. Die meisten anderen Organismen erscheinen mit ihrer natürlichen Pigmentierung.
Die Spezifität von Brilliance UTI Clarity minimiert die Notwendigkeit von Bestätigungsanalysen, und mit dem Indol-Schnelltest (DMAC) (MB1448A) ist die Bestätigung einer E.coli-Infektion noch am selben Tag möglich.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Tests vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Strohfarben, transparent |
| Inhalt und Lagerung | 2°bis 10 °C |
| Format | 90mm-Einzelplatte |
| Herstellungsort | Vereinigtes Königreich |
| Medientyp | Brilliance UTI Clarity |
| Produkttyp | Agar |
| Füllgewicht | 19,5 g ± 1,0 g |
| Verpackungsart | Im Schlauchbeutel verpackt – einlagig |
| Menge | 10/Pckg. |