missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Brilliance™ UTI

Artikelnummer. 13205369
Change view
Click to view available options
Füllgewicht:
17 g ± 5 %
Herstellungsort:
Deutschland
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. Füllgewicht Herstellungsort unitSize
13205369 17 g ± 5 % Deutschland 10 Stück
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 13205369

Marke: Thermo Scientific™ PO5120A

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Erzielen Sie schnelle und genaue Ergebnisse mit einem chromogenen Medium, das für das Screening klinischer Proben auf vorhandene häufige Erreger von Harnwegsinfektionen entwickelt wurde.

Thermo Scientific™ Brilliance™ UTI eignet sich zur Isolierung, präsumtiven Identifizierung und quantitativen Bestimmung häufiger Erreger von Harnwegsinfektionen in einem Zeitraum von 18 bis 24 Stunden. Die Differenzierung der Organismen erfolgt über ein oder mehrere chromogene Substrate bzw. mithilfe von Tryptophan. Ein lichtundurchlässiger Hintergrund erleichtert die Auswertung durch einen deutlichen visuellen Kontrast im Vergleich zu sieben Diagnostikfarben für das Kolonienwachstum.

Die in der Brilliance UTI-Formulierung enthaltenen zwei chromogenen Substrate werden durch die von E. coli, Enterokokken und Coliformen gebildeten Enzyme ß-Galactosidase und ß-Glucosidase gespalten. Durch diese spezifischen Enzymreaktionen werden die Chromogene gespalten und es entsteht eine Reihe von diagnostischen Farben. Die ß-Galactosidase-Aktivität von E. coli und S. saprophyticus ergibt rosa/rote Kolonien, während die ß-Glucosidase-Aktivität der Enterokokken blaue/türkisfarbene Kolonien erzeugt; die Aktivität beider Enzyme führt bei Coliformen zu dunkelblauen bis violetten Kolonien. Die Tryptophan-Deaminase-Aktivität erzeugt einen braunen Hof um die Kolonien der Erreger Proteus, Morganella und Providencia. Die meisten anderen Organismen erscheinen mit ihrer natürlichen Pigmentierung. 
Die Spezifität von Brilliance UTI minimiert die Notwendigkeit von Bestätigungsanalysen, und mit dem Indol-Schnelltest (DMAC) (MB1448A) ist die Bestätigung einer E.coli-Infektion noch am selben Tag möglich.

Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.

Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Tests vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Farbe Elfenbeinfarben, lichtundurchlässig
Inhalt und Lagerung 6 bis 12 °C
Beschreibung Brilliance UTI
Format 90mm-Einzelplatte
Herstellungsort Deutschland
Produkttyp Agar
Füllgewicht 17 g ± 5 %
Verpackungsart Im Schlauchbeutel verpackt – einlagig
Menge 10/Pckg.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.