Learn More
Thermo Scientific™ Brilliance™ UTI
Beschreibung
Thermo Scientific™ Brilliance™ UTI eignet sich zur Isolierung, präsumtiven Identifizierung und quantitativen Bestimmung häufiger Erreger von Harnwegsinfektionen in einem Zeitraum von 18 bis 24 Stunden. Die Differenzierung der Organismen erfolgt über ein oder mehrere chromogene Substrate bzw. mithilfe von Tryptophan. Ein lichtundurchlässiger Hintergrund erleichtert die Auswertung durch einen deutlichen visuellen Kontrast im Vergleich zu sieben Diagnostikfarben für das Kolonienwachstum.
Die Spezifität von Brilliance UTI minimiert die Notwendigkeit von Bestätigungsanalysen, und mit dem Indol-Schnelltest (DMAC) (MB1448A) ist die Bestätigung einer E.coli-Infektion noch am selben Tag möglich.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Tests vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Elfenbeinfarben, lichtundurchlässig |
| Inhalt und Lagerung | 6 bis 12 °C |
| Beschreibung | Brilliance UTI |
| Format | 90mm-Einzelplatte |
| Herstellungsort | Deutschland |
| Produkttyp | Agar |
| Füllgewicht | 17 g ± 5 % |
| Verpackungsart | Im Schlauchbeutel verpackt – einlagig |
| Menge | 10/Pckg. |