Learn More
Brillantschwarz BN, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11487972 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
Artikelnummer. 11487972
Marke: MP Biomedicals 0215263310
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 2519-30-4
Summenformel C28H17N5Na4O14S4
Molekulargewicht (g/mol) 867.664
InChI-Schlüssel AGKKBBSOKGLVTM-YENKNCRGSA-J
Synonym Lebensmittel Schwarz 1, Food Black 1
PubChem CID 6321379
IUPAC-Name Tetrasodium;(6 E)-4-Acetamido-5 -Oxo-6-[[7-sulfonato-4-[(4-sulfonatophenyl)diazenyl]naphthalen-1 -yl]hydrazinyliden]naphthalin-1,7-disulfonat
SMILES CC(=O)NC1=C2C(=C(C=C1)S(=O)(=O)[O-])C=C(C(=NNC3=C4C=C(C=CC4=C(C=C3)N=NC5=CC=C(C=C5)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])C2=O)S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Brillantschwarz BN
Formelmasse 867.7
Menge 10 g
Physikalische Form Pulver