Learn More
Coomassie Brilliantbau G-250, Fisher BioReagents
Artikelnummer. 11824422
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11824422 25 g Glasflasche 25 Gramm
10618403 50 g Glasflasche -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11824422 Lieferant Fisher BioReagents Lieferanten-Nr. BP10025
Menge Preis
1 31.16 € / 25 Gramm
10 28.13 € / 25 Gramm
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Brillantblau G-250 ist ein allgemeines Proteinfärbemittel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6104-58-1
Summenformel C47H48N3NaO7S2
Molekulargewicht (g/mol) 854.025
InChI-Schlüssel RWVGQQGBQSJDQV-UHFFFAOYSA-M
Synonym Coomassie™ Blue G-250
PubChem CID 6328534
IUPAC-Name Natrium;3-[[4-[(Z)-[4-(4-Ethoxyanilin)Phenyl]-[4-[Ethyl-[(3-Sulfonatophenyl)Methyl]azaniumyliden]-2-Methylcyclohexa-2,5-dien-1-Yliden]Methyl]-N-Ethyl-3-Methylanilin]Methyl]Benzolsulfonat
SMILES CCN(CC1=CC(=CC=C1)S(=O)(=O)[O-])C2=CC(=C(C=C2)C(=C3C=CC(=[N+](CC)CC4=CC(=CC=C4)S(=O)(=O)[O-])C=C3C)C5=CC=C(C=C5)NC6=CC=C(C=C6)OCC)C.[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Brilliant Blue G-250
Extinktionskoeffizient 600g(-1) cm(-1) min.
Identifizierung Pass Test
Lambda max. 608 to 612nm
Formelmasse 854.02
Verlust bei Trocknung 5% max.
Verpackung Glasflasche
Farbindex Nr. 42655
Farbe Blau
Menge 25 g
Physikalische Form Fest