Learn More
Thermo Scientific Chemicals Brillantblau G-Lösung, gebrauchsfertig
Artikelnummer. 15445969
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
Packungsgröße:
1 Liter
500 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
15445969 1 L 1 Liter
15435969 500 mL 500 Milliliter
2 options
Artikelnummer. 15445969
Marke: Thermo Scientific Chemicals J63797.K2
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 6104-58-1 | C47H48N3NaO7S2 | 854.025 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6104-58-1
Summenformel C47H48N3NaO7S2
Molekulargewicht (g/mol) 854.025
MDL-Nummer MFCD00078482
InChI-Schlüssel RWVGQQGBQSJDQV-UHFFFAOYSA-M
Synonym Coomassie Brilliant Blue G; C.I. 42655
PubChem CID 6328534
IUPAC-Name Natrium;3-[[4-[(Z)-[4-(4-Ethoxyanilin)Phenyl]-[4-[Ethyl-[(3-Sulfonatophenyl)Methyl]azaniumyliden]-2-Methylcyclohexa-2,5-dien-1-Yliden]Methyl]-N-Ethyl-3-Methylanilin]Methyl]Benzolsulfonat
SMILES CCN(CC1=CC(=CC=C1)S(=O)(=O)[O-])C2=CC(=C(C=C2)C(=C3C=CC(=[N+](CC)CC4=CC(=CC=C4)S(=O)(=O)[O-])C=C3C)C5=CC=C(C=C5)NC6=CC=C(C=C6)OCC)C.[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Brilliant Blue G soln.
Namenshinweis Ready-to-Use
UN-Nummer UN1992
Beilstein 5230822
Formelmasse 854.04
Farbe Blau
Menge 1 L
Physikalische Form Flüssig