Learn More
Brillantblau G (Technische Qualität), TRC
Artikelnummer. 30335995
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30335995 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30335995 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6774031G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Brilliant Blue G
CAS 6104-58-1
Summenformel C47 H49 N3 O7 S2 . Na
Menge 1 g
Synonym Brilliant Indocyanine G, C.I. Acid Blue 90, C.I. Acid Blue 90, Monosodium Salt, Acid Blue 90, Acid Blue G 4061, Acid Blue PG, Acid Bright Blue G, Acid Brilliant Blue G, Acid Brilliant Cyanine G, Acidine Sky Blue G, Amacid Brilliant Cyanine G, Anadurm Cyanine A-G, BBG, Benzyl Cyanine G, Biosafe Coomassie Stain, Brilliant Acid Blue G, Brilliant Acid Blue GI, Brilliant Acid Blue J, Brilliant Acid Cyanine G, Brilliant Blue G 250, Brilliant Blue J, Brilliant Indocyanine GA-CF, Bucacid Brilliant Indocyanine G, C.I. 42655, CBB-G 250, Colocid Brilliant Blue EG, Coomassie Blue G, Coomassie Blue G 250, Coomassie Brilliant Blue G, Coomassie Brilliant Blue G 250, Coomassie G 250, Cyanine G, Daiwa Acid Blue 300, Derma Cyanine G, Derma Cyanine GN 360, Dycosweak Acid Brilliant Blue G, Eriosin Brilliant
InChI-Formel InChI=1S/C47H49N3O7S2.Na/c1-6-49(31-35-11-9-13-43(29-35)58(51,52)53)40-21-25-45(33(4)27-40)47(37-15-17-38(18-16-37)48-39-19-23-42(24-20-39)57-8-3)46-26-22-41(28-34(46)5)50(7-2)32-36-12-10-14-44(30-36)59(54,55)56;/h9-30H,6-8,31-32H2,1-5H3,(H2,51,52,53,54,55,56);/q;+1
SMILES [Na+].CCOc1ccc(Nc2ccc(cc2)\C(=C\3/C=C\C(=[N+](\CC)/Cc4cccc(c4)S(=O)(=O)[O-])\C=C3C)\c5ccc(cc5C)N(CC)Cc6cccc(c6)S(=O)(=O)O)cc1
IUPAC-Name Natrium;3-[[(E)-[(4Z)-4-[[4-(4-Ethoxyanilino)phenyl]-[4-[Ethyl-[(3-Sulfophenyl)methyl]amino]-2-methylphenyl]methylen]-3-methylcyclohexa-2,5-dien-1-yliden]-ethylammonio]methyl]benzolsulfonat
Molekulargewicht (g/mol) 855.03
Formelmasse 854.2904