Learn More
Thermo Scientific Chemicals Brillantkresylblau, rein, hoch reines biologisches Färbemittel
Artikelnummer. p-30181 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 10338410
Marke: Thermo Scientific Chemicals 229590100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 81029-05-2 | 0·5 ZnCl4
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 81029-05-2
Summenformel 0·5 ZnCl4
MDL-Nummer MFCD00148902
Spezifikation
Extinktion 1500 (625 to 630nm, 50% min. ethanol) (A (1% min./1cm))
Chemischer Name oder Material Brilliant cresyl blue
Infrarotspektrum Echt
Formelmasse 400.97
Verlust bei Trocknung 8 % max. (1 g, 110°C)
Güte Rein
Verpackung Glasflasche
Spezifische Extinktion 1500 to 1700 (622nm, 50% ethanol)
Farbe Weiß
Menge 10 g
Physikalische Form Kristallpulver