Learn More
Invitrogen™ Brilliant Stain Buffer
Artikelnummer. 17460683
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 Tests
1000 Tests
Packungsgröße:
100 Tests
1000 Tests
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17460683 100 Tests 100 Tests
17470683 1000 Tests 1000 Tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17460683 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. 00440942
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    151.00 €
    140.65 € / 100 Tests
    Sparen 10.35 €
    6% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zur Verwendung als Ergänzung eines Färbepuffers in einer Durchflusszytometrie nach Immunfluoreszenz-Färbeprotokollen von Zellen in Suspension.Brilliant Färbepuffer ist nur erforderlich, wenn mehr als ein polymerfarbstoffkonjugierter Antikörper in derselben Probe verwendet wird.
  • Zur Verwendung als Ergänzung eines Färbepuffers in einer Durchflusszytometrie nach Immunfluoreszenz-Färbeprotokollen von Zellen in Suspension
  • Brilliant Färbepuffer ist nur erforderlich, wenn mehr als ein polymerfarbstoffkonjugierter Antikörper in derselben Probe verwendet wird
  • Verhindert nicht-spezifische Polymerinteraktionen, die dazu führen können, dass Daten unterkompensiert erscheinen
  • Puffer wird zu je 50 μl/Test bereitgestellt
  • Kompatibel mit herkömmlichen Fluorochromen, Brilliant Violett-Farbstoffen, Brilliant Ultraviolett-Farbstoffen, Super Bright-Farbstoffen und Standard-Durchflusszytometrie-Protokollen
  • Puffer ist nicht kompatibel mit Ultracomp eBeads und Ultracomp eBeads Plus Kompensations-Beads
  • Wenn diese Beads als Kompensationswerkzeug verwendet werden, sollte der Durchflusszytometrie-Färbepuffer ausschließlich für alle Verdünnungen und Waschvorgänge während der Färbung der Mikrosphären verwendet werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Staining Buffer
Menge 100 Tests