Learn More
Brimonidin-L-Tartrat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Brimonidine tartrate |
| CAS | 70359-46-5 |
| Summenformel | C11 H10 Br N5 . C4 H6 O6 |
| Menge | 10 mg |
| Synonym | Brimonidine Tartrate, 5-Bromo-N-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)-6-quinoxalinamine (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1), 5-Bromo-N-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)-6-quinoxalinamine [R-(R*,R*)]-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1), AGN 190342LF, Alphagan, Alphagan P, Brimonidine Purite, Brimonidine tartrate, Brominide tartrate |
| InChI-Formel | InChI=1S/C11H10BrN5.C4H6O6/c12-9-7(17-11-15-5-6-16-11)1-2-8-10(9)14-4-3-13-8;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-4H,5-6H2,(H2,15,16,17);1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t;1-,2-/m.1/s1 |
| SMILES | O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O.Brc1c(ccc2nccnc12)N=C3NCCN3 |
| IUPAC-Name | N-(5-Bromchinoxalin-6-yl)imidazolidin-2-imin;(2R,3R)-2,3-Dihydroxybutandisäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 442.22 |
| Formelmasse | 441.0284 |