Learn More
Brimonidintartrat, LoGiCal
Artikelnummer. 30461754
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30461754 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30461754 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCFOR1324.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Brimonidine tartrate
CAS 70359-46-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Brimonidine tartrate
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C11 H10 Br N5 . C4 H6 O6
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Brimonidine tartarate, Brimonidine D-tartrate, Brimonidine Tartrate, 5-Bromo-N-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)-6-quinoxalinamine (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1), 5-Bromo-N-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)-6-quinoxalinamine [R-(R*,R*)]-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1), AGN 190342LF, Alphagan, Alphagan P, Brimonidine Purite, Brimonidine tartrate, Brominide tartrate
InChI-Formel InChI=1S/C11H10BrN5.C4H6O6/c12-9-7(17-11-15-5-6-16-11)1-2-8-10(9)14-4-3-13-8;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-4H,5-6H2,(H2,15,16,17);1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t;1-,2-/m.1/s1
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O.Brc1c(ccc2nccnc12)N=C3NCCN3
IUPAC-Name N-(5-Bromchinoxalin-6-yl)imidazolidin-2-imin;(2R,3R)-2,3-Dihydroxybutandisäure
Industry Type Klinische Tests
Molekulargewicht (g/mol) 442.22
Menge 10 mg
Formelmasse 441,0284 g/mol