Learn More
Brimonidin Tartrat, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 17535555 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17535555 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 17535555 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 468842500
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Brimonidine tartrate
Verpackung Glasflasche
CAS 70359-46-5
Analysenzertifikat Available
Physikalische Form Pulver
Summenformel C15H16BrN5O6
MDL-Nummer 07773072
Farbe Weiß bis hellgelb bis hellbraun
Schmelzpunkt 207°C
Löslichkeit Wasserlöslich
InChI-Schlüssel QZHBYNSSDLTCRG-LREBCSMRSA-N
SMILES O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.BrC1=C2N=CC=NC2=CC=C1NC1=NCCN1
IUPAC-Name (2R,3R)-2,3-Dihydroxybutandisäure; 5-Brom-N-(4,5-Dihydro-1H-imidazol-2-yl)chinoxalin-6-amin
Molekulargewicht (g/mol) 442.23
Menge 250 mg
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Brimonidine tartrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Brimonidine tartrate