Learn More
Brinzolamidhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30133202
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30133202 5 mg 5 Milligramm
30004515 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30133202 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6776005MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 150937-43-2
Summenformel C12 H21 N3 O5 S3 . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 419.97
Synonym Brinzolamide Hydrochloride
IUPAC-Name (4R)-4-(Ethylamino)-2-(3-Methoxypropyl)-1,1-Dioxo-3,4-Dihydrothieno[3,2-e]Thiazin-6-Sulfonamid; Hydrochlorid
SMILES Cl.CCN[C@H]1CN(CCCOC)S(=O)(=O)c2sc(cc12)S(=O)(=O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Brinzolamide Hydrochloride
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C12H21N3O5S3.ClH/c1-3-14-10-8-15(5-4-6-20-2)23(18,19)12-9(10)7-11(21-12)22(13,16)17;/h7,10,14H,3-6,8H2,1-2H3,(H2,13,16,17);1H/t10-;/m0./s1
Formelmasse 419.041