Learn More
Invitrogen™ BRIP1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (HL2961)
GREENER_CHOICE
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
Marca:  Invitrogen™ MA556705
Código de producto. 30275424
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
BRIP1 Recombinant Monoclonal Antibody for ICC/IF, Western Blot
BRIP1 (BRCA1 Interacting Protein C-terminal Helicase 1) is a gene situated on chromosome 17q22, covering 19 exons within its 184-kb coding region to encode a protein containing 1249 amino acids. BRIP1 is integral to the DNA repair processes, specifically through its interaction with the BRCA1 gene, and is involved in the Fanconi anemia complementation group J (FANC J). Mutations in BRIP1 have been identified, playing a role in cancer predisposition with a notable eightfold increased risk for ovarian cancer and associations with cervical cancer risk through its single nucleotide polymorphisms (SNPs). Amplifications and other mutations of BRIP1 are prevalent in a variety of cancers, and its expression involves significant correlations with copy number variations (CNV) and DNA methylation across numerous tumor types. BRIP1's expression is upregulated in certain contexts, which can contribute to cancer progression, as evidenced in the Omani population with breast cancer. These interactions validate its association with DNA damage repair, cell cycle, and metabolism across multiple cancer types.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
BRIP1
Recombinant Monoclonal
1 mg/mL
PBS with no preservative
Q9BX63
BRIP1
Recombinant fragment of human FANCJ.
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Western Blot, Immunocytochemistry
HL2961
Unconjugated
BRIP1
3110009N10Rik; 8030460J03Rik; ATP-dependent RNA helicase BRIP1; BACH 1; Bach1; BACH1 BRIP1; BRCA1 interacting protein C-terminal helicase 1; BRCA1/BRCA2-associated helicase 1; BRCA1-associated C-terminal helicase 1; BRCA1-binding helicase-like protein BACH1; BRCA1-interacting protein 1; BRCA1-interacting protein C-terminal helicase 1; BRIP 1; Brip1; FACJ; FANCJ; FANCJ protein; Fanconi anemia group J protein; Fanconi anemia group J protein homolog; FLJ90232; MGC126521; MGC126523; OF; Protein FACJ
Rabbit
Protein A
RUO
83990
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado