Learn More
(E)-5-(2-Bromovinyl)-2'-Desoxyuridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7030291
Click to view available options
Menge:
50 mg
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. 11387449
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H27853.MF
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 69304-47-8 | C11H13BrN2O5 | 333.14 g/mol
It is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Methanol.
Hinweise
Kühl und trocken lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 69304-47-8
Summenformel C11H13BrN2O5
Molekulargewicht (g/mol) 333.14
MDL-Nummer MFCD00058585
InChI-Schlüssel ODZBBRURCPAEIQ-PIXDULNESA-N
Synonym brivudine, bvdu, brivudin, helpin, e-5-2-bromovinyl-2'-deoxyuridine, bromovinyldeoxyuridine, zostex, brivudine inn, brivudinum inn-latin, brivudina inn-spanish
PubChem CID 446727
IUPAC-Name 5-[(E)-2-Bromethenyl]-1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2,4-dion
SMILES OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N1C=C(\C=C\Br)C(=O)NC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (E)-5-(2-Bromovinyl)-2'-deoxyuridine
Schmelzpunkt ∽165°C (decomposition)
Menge 50 mg
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and methanol.
Optische Drehung +10° (c=1 in Methanol)
Formelmasse 333.14
Reinheit (%) 98%