Learn More
VEE GEE Brix Hydrometer with Thermometer (°C)
Artikelnummer. 17856583
Change view
Click to view available options
Brix-Bereich:
-5 bis +5°
0 bis 12°
0 bis 35 °
0 bis 70°
15 bis 25°
19 bis 31°
29 bis 41°
39 bis 51°
49 bis 61°
5 bis 15°
69 bis 81°
9 bis 21°
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Brix-Bereich unitSize
17856583 0 bis 70° 1 Stück
17846593 69 bis 81° 1 Stück
17876593 39 bis 51° 1 Stück
17816543 29 bis 41° 1 Stück
17806583 0 bis 12° 1 Stück
17886583 5 bis 15° 1 Stück
17836593 15 bis 25° 1 Stück
17836443 19 bis 31° 1 Stück
17836493 -5 bis +5° 1 Stück
17886453 9 bis 21° 1 Stück
17846513 49 bis 61° 1 Stück
17896453 0 bis 35 ° 1 Stück
12 options
Artikelnummer. 17856583
Marke: VEE GEE 6601TS12
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
The Brix Hydrometer with °C Thermometer is calibrated to show the percentage of sucrose by weight at 20°C. The scale is based on the following: 1°Brix = 1% sucrose by weight at the specified temperature (20°C).
  • Subdivisions: 1.0°
  • Approx. Length: 370 mm
  • Thermometer Range: 0 to 50°C
  • Thermometer Subdivision: 1°C
  • Thermometer Liquid Fill: Safety Blue
Spezifikation
Typ Brix Hydrometer
Schritten 1 °
Länge (metrisch) 37 cm
Brix-Bereich 0 bis 70°
Material Glas
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 32°F to 122°F
Temperaturbereich (metrisch) 0°C to 50°C
Temperature of Standardization 20°C (68°F)