Learn More
Brix-Standard, Reagecon™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 13474026 Alle ansehen Reagecon Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Konzentration:
10 % Saccharose
30 % Saccharose
5 % Saccharose
60 % Saccharose
Packungsgröße:
15 Milliliter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Konzentration Packungsgröße
13474026 30 % Saccharose 15 Milliliter
13474016 10 % Saccharose 15 Milliliter
13494016 5 % Saccharose 15 Milliliter
13494036 60 % Saccharose 15 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 13474026 Lieferant Reagecon Lieferanten-Nr. BS30S
Große Einsparungen für eine bessere Trennung
Verwenden Sie den Aktionscode 27992
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Stabilisiert, um eine verlängerte Haltbarkeit von 12 Monaten zu gewährleisten. Reagecon™ Brix-Standard ist eine Serie gebrauchsfertiger Brechungsindexstandards für Saccharose in einer praktischen Tropfflasche für die Verwendung mit allen Arten von Refraktometern. Testergebnisse, die ISO 17025-zertifiziert und gemäß ISO-Leitfaden 34 erhalten wurden.
Dieses Sortiment an Saccharose-Standardlösungen enthält hochreine Rohzutaten, kann mit jedem beliebigen Refraktometer verwendet werden und ist für eine längere Haltbarkeit stabilisiert, was von ausgezeichnetem Nutzen für Anwender ist, die nicht den ICUMSA-Richtlinien folgen müssen.
  • Gravimetrisch nach Gewichtsanteilen zubereitet: Sowohl die gelöste Substanz (Saccharose) als auch das Lösungsmittel (Wasser) werden auf einer Waage gewogen, die mit nachverfolgbaren OIML-Gewichten kalibriert wurde
  • Das Waagenkalibrierzertifikat wird nach ISO 17025 zur Kalibrierung von nicht automatischen Waagen ausgestellt (INAB-Ref.: 265C)
  • Der Brix-Wert wird mit einem hochleistungsfähigen kalibrierten, temperaturgesteuerten Refraktometer unter Verwendung von hochreinen, ISO-Guide-34-zugelassenen Brix-Standards überprüft.
Chemische Identifikatoren
CAS 57-50-1 , 7732-18-5
Summenformel C12H22O11
Molekulargewicht (g/mol) 342.30
MDL-Nummer MFCD00006626
InChI-Schlüssel CZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N
Synonym Saccharose-Lösung
PubChem CID 5988
ChEBI CHEBI:17992
SMILES OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Saccharose
Beschreibung Akkreditiert bis ISO 17025, gemäß ISO Guide 34
Verpackung Tropfflasche
Physikalische Form Flüssig
Konzentration 30 % Saccharose
Zur Verwendung mit (Geräte) Refraktometer aller Marken
Löslichkeit Wasserlöslich
IUPAC-Name (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-2,5-Bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-6-(Hydroxymethyl)oxan-3,4,5-triol
Solvent or Matrix Wasser
Menge 15 ml
Formelmasse 342,3 g/mol